Learn More
Potasio 2-hidroxi-4-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30411211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411211 500 mg
30421761 100 mg
30423538 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP994268500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152312-71-5
Fórmula molecular C8H7KO4
Peso molecular (g/mol) 206.24
Nombre IUPAC potasio; 2-hidroxi-4-metoxibenzoato
SMILES [K+].COc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4.K/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9981