Learn More
Hidrato de 2-etilhexanoato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398228 25 g 25 g
11388228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039440.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3164-85-0
Fórmula molecular C8H15KO2
Peso molecular (g/mol) 182.30
Número MDL MFCD00045896
Clave InChI ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
SMILES [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
Olor Odorless
Fórmula lineal K[OOCCH(C2H5)C4H9]·xH2O
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Nombre IUPAC potasio 2-etilhexanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.30 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Masa/semilíquido