Learn More
Potasio 2-etilhexanoato, 99,9 % (base de metales), 75 % p/p soln., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343538 2 g 2 g
11333538 10 g 10 g
11323538 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039163.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Used to convert the tert-butylammmonium salt of clavulanic acid into potassium clavulanate or clavulanate potassium. Also used as a catalyst for polyurethane systems (foams) and for unsaturated polyester resin systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3164-85-0
Fórmula molecular C8H15KO2
Peso molecular (g/mol) 182.30
Número MDL MFCD00045896
Clave InChI ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
SMILES [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-ethylhexanoate
Olor Characteristic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal K[OOCCH(C2H5)C4H9]
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Sinónimo potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Nombre IUPAC potasio; 2-etilhexanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.3
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 75 % p/p
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas