Learn More
2-(Azidometil)feniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474356 5 g 5 g
15464356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58558.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898544-48-4
Fórmula molecular C7H6BF3KN3
Peso molecular (g/mol) 239.05
Número MDL MFCD11052751
Clave InChI AKJNDNIFSIXTBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 2-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, trifluoro 2-azidomethyl phenyl potassioboron v, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 57416898
Nombre IUPAC potasio;[2-(azidometil)fenil]-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.06
Porcentaje de pureza 95%