Learn More
2,2,3,3-tetrafluoropropionato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate |
| CAS | 71592-16-0 |
| Fórmula molecular | C3 H F4 O2 . K |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F4O2.K/c4-1(5)3(6,7)2(8)9;/h1H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;2,2,3,3-tetrafluoropropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.955 |