Learn More
Potasa, sulfurada, S 11,8 % mín. como sulfuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394308 100 g 100 g
11384308 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041550.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Mezcla compuesta de polisulfuros de potasio y tiosulfato de potasio
Potash is used in black/brown patina (copper, brass, bronze). Its use include decorative color effects on copper, brass, bronze and nickel. Sulfurated potash has been used in the treatment of acne and other skin disorders usually in the form of a lotion with zinc sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39365-88-3
Fórmula molecular K4O3S3
Peso molecular (g/mol) 300.57
Número MDL MFCD00064604
Clave InChI YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx
PubChem CID 56842985
Nombre IUPAC tetrapotasio;dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6 }-sulfano;sulfanida
SMILES [S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potash
Nombre de nota Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate
Color Verde
Forma física Trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo S 11.8% min as sulfide
Información de solubilidad Soluble in water
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Aspecto Green chunks
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potash, sulfated
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .