Learn More
Notrax Posture Mat Classic™ alfombrilla antifatiga para personas que trabajan de pie
Código de producto. 17752128
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17752128 102 cm cada uno
17732128 60 cm cada uno
17762128 152 cm cada uno
17742128 177 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17752128 Proveedor Notrax N.º de proveedor 425S3640BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.89€
    183.14€ / paquete de 1
    Ahorro 42.75€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Alfombrilla de postura Notrax: alfombrillas antifatiga excepcionalmente suaves y cómodas para trabajadores en pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que lo hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo indepen
  • Alfombrillas antifatiga excepcionalmente suaves y cómodas para personas que trabajan de pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que lo hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo independientes donde se trabaja sentado o de pie
  • El rebote de la espuma produce un efecto de rebote energizante que estimula los controles automáticos de balance para mejorar la postura y los micromovimientos constantes para mantener el flujo sanguíneo
  • Fabricado con una espuma de células cerradas duradera que es conoce por su comodidad y propiedades para longevidad, el material naturalmente resistente se adapta al pie para repartir el peso y reducir los puntos de presión del suelo duro
  • Los cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Colocación libre sin necesidad de instalación
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 3,3 ft
Longitud (métrico) 102 cm
Material Caucho
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm