Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga Posture Mat™ para donde se trabaja sentado o de pie
Código de producto. 17712498
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 cm
99 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17712498 99 cm cada uno
17702498 70 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17712498 Proveedor Notrax N.º de proveedor 426S9951GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20€
    76.81€ / paquete de 1
    Ahorro 11.39€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Alfombrilla antifatiga The Posture Mat™ para escritorios donde se trabaja sentado o de pie excepcionalmente suave y cómoda para personas que trabajan de pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que la hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo independientes donde se trabaja sentado o de pie.
  • Alfombrillas antifatiga excepcionalmente suaves y cómodas para personas que trabajan de pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que lo hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo independientes donde se trabaja sentado o de pie
  • El rebote de la espuma produce un efecto de rebote energizante que estimula los controles automáticos de balance para mejorar la postura y los micromovimientos constantes para mantener el flujo sanguíneo
  • La alfombrilla antifatiga ideal para escritorios ajustables que combina estilo y comodidad principalmente para posiciones estacionarias, lo que la hace ideal para escritorios y estaciones de donde se trabaja sentado o de pie
  • Un asa integrada facilita el transporte o el bloqueo cuando no se utiliza
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 99 x 51 cm
Color Gris
Longitud (imperial) 3,2 ft
Longitud (métrico) 99 cm
Material PVC
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 51 cm