Learn More
Brady™ Poste y base triangular de plástico
Código de producto. 11781306 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro con rayas amarillas
Rojo
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11781306 Rojo 1 paquete
11701316 Blanco 1 paquete
11731316 Rojo sobre blanco 1 paquete
11751316 Negro con rayas amarillas 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11781306 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 292233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    126.74€ / paquete de 1
    Ahorro 3.26€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El poste y la base triangular de plástico son ideales para controlar y dirigir el tráfico peatonal. Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc. Se pueden fijar cadenas y cintas a los resistentes postes de 900 mm. Incluye poste y base triangular de plástico (sin cemento).
  • Ideal para controlar y dirigir el tráfico peatonal.
  • Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc.
  • Se pueden fijar cadenas y cintas a los robustos postes de 900 mm.
  • Poste y base triangular de plástico (sin cemento).
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Altura (imperial) 3 ft.
Altura (métrico) 900 mm
Cantidad de embalaje 4 paquete
Forma Base triangular
Anchura (imperial) 11,4 in
Anchura (métrico) 290 mm
Color Rojo
Material Plástico