Learn More
Brady™ Postes y bases rellenables
Código de producto. 11761306 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro con rayas amarillas
Rojo
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11761306 Rojo 1 paquete
11701306 Rojo sobre blanco 1 paquete
11711306 Negro con rayas amarillas 1 paquete
11741306 Blanco 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11761306 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 256729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    116.24€ / paquete de 1
    Ahorro 2.76€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Estos postes y bases rellenables son ideales para controlar y dirigir el tráfico peatonal. Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc. Se pueden fijar cadenas y cintas a los resistentes postes de 900 mm.
  • Ideal para controlar y dirigir el tráfico peatonal.
  • Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc.
  • Se pueden fijar cadenas y cintas a los robustos postes de 900 mm.
  • Postes y bases rellenables.
Especificaciones
Alternate Part Number CORREO& BASE RELLENABLE ROJA PK 4
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Altura (imperial) 35,43 in
Altura (métrico) 900 mm
Cantidad de embalaje 4 paquete
Color Rojo
Tipo Poste con base rellenable