Learn More
Brady™ Bases para postes y cemento
Código de producto. 11721316
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro con rayas amarillas
Rojo
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11721316 Rojo sobre blanco 1 paquete
11791306 Rojo 1 paquete
11711316 Negro con rayas amarillas 1 paquete
11741316 Blanco 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11721316 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 292237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    155.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.10€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas bases de postes y cemento son ideales para controlar y dirigir el tráfico peatonal. Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc. Se pueden fijar cadenas y cintas a los resistentes postes de 900 mm.
  • Ideal para controlar y dirigir el tráfico peatonal.
  • Adecuado para almacenes, fábricas, oficinas, etc.
  • Se pueden fijar cadenas y cintas a los robustos postes de 900 mm.
  • Incluye poste y base de cemento.
Especificaciones
Alternate Part Number BRADYPOST & CEMENT BASE RED/WHT PK4
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Altura (imperial) 35,43 in
Altura (métrico) 900 mm
Cantidad de embalaje 4 paquete
Color Rojo sobre blanco
Tipo Poste con base de cemento