Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Controles positivos y negativos para M96-50
Código de producto. 17373211 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 frascos (0,5 ml)
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17373211 2 frascos (0,5 ml) 50 tests
1 options
Código de producto. 17373211 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M96Control
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Controles positivos y negativos Microgen Bioproducts para su uso con M96-50
  • Para la detección in vitro de muestras de sangre humana para detectar la presencia de hemoglobina-S, que se asocia al rasgo de células falciformes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Control positivo M96p de 1 x 0,5 ml, control negativo M96n 1 x 0,5 ml
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Formato 2 frascos (0,5 ml)
Tipo Paquete de control
Para utilizar con (aplicación) Controles positivos y negativos en el kit de prueba de solubilidad de hemoglobina de anemia falciforme Microgen Bioproducts
Para utilizar con (equipo) M96-50CE
Incluye 2 frascos (0,5 ml)
Material Frascos cuentagotas de polietileno
Tipo de empaquetado Envase con 2 frascos
Cantidad 2 frascos (0,5 ml)