Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Tissue Positive Control Kit (2-plex) (4 rat kidney slides + probes)
Descripción
El kit de control positivo de tejido ViewRNA (2-Plex) está diseñado para su uso con el kit básico de ensayo de tejido ViewRNA (1-plex) o el módulo azul de ensayo de tejido ViewRNA. Este kit de control positivo incluye secciones de FFPE de riñón de rata de 4 a 6 µm de grosor adheridas a portaobjetos con carga positiva, así como un vial de cada uno de los juegos de sondas Spp1 de rata TIPO 1 y Ubc de rata TIPO 6.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 4 to 6 μm thick rat kidney FFPE sections attached to positively charged slides, 4 slides • TYPE 1 rat Spp1 probe set, 1 vial • TYPE 6 rat Ubc probe set, 1 vial |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de tejidos |
| Para utilizar con (equipo) | ViewRNA Tissue Assay Core Kit, 1-plex (Cat. No. 19931) or ViewRNA Tissue Assay Blue Module (19932) |
| Tipo de producto | Kit de control positivo de tejido de hibridación in situ de ARN |
| Cantidad | 1 unidad |