Descripción
- Descongelación totalmente automática
- Termostato mecánico
- Pantalla digital de temperatura en la puerta
- Controles de seguridad de puerta cerrada
- Tanque Easyclean termoformado en PS de grado alimenticio
- Cuerpo de acero epoxi blanco con tratamiento anticorrosión.
- Aislamiento de alta densidad de 50 mm de espesor sin HFC
- El ventilador se detiene cuando se abre la puerta
- Puerta reversible con cerradura y retorno automático
- Iluminación LED con interruptor independiente posicionado lateralmente
- Rejillas de acero revestidas de plástico, carga máxima 45 kg, extraíbles con la puerta abierta a 90°.°
- Sello de puerta magnético con clip fácilmente reemplazable
- Fluido limpio R-600a
Refrigerador blanco epoxi digital con pantalla R-600a
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 347 L |
| Intervalo de temperatura | 2 °C a 15 °C |
| Refrigerante | R-600a |
| Modelo de puerta | Vidrio |
| Estantes | 4 |
| Material de la cabina | Epoxi |
| Interior | Poliestireno |
| Pantalla | Digital en la puerta |
| Tipo de condensador | estático |
| Descongelación | Automático |
| Mostrar más |