Learn More
Globe Scientific Puntas de pipeta compatibles con PosiStop LTS, estantes vacíos
Código de producto. 31924095 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Almohadillas de pipeta (20 μL)
Puntas de pipeta (1000 μL)
Puntas de pipeta (200 μL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
31924095 Puntas de pipeta (1000 μL) paquete de 6
31923694 Almohadillas de pipeta (20 μL) paquete de 10
31923664 Puntas de pipeta (200 μL) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31924095 Supplier Globe Scientific Supplier No. 154435
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estantes vacíos para puntas de pipeta PosiStop en tamaños de 20 μL (bandeja roja), 200 μL (bandeja verde) y 1000 μL (bandeja azul). Duradero, reutilizable y codificado por colores para identificar rápidamente el volumen y organizar el laboratorio eficientemente. Ideal para rellenar y mantener un almacenamiento limpio y organizado de las puntas.
  • Estantes vacíos para puntas de pipeta PosiStop de 20 μL, 200 μL y 1000 μL
  • Bandejas codificadas por colores: roja (20 μL), verde (200 μL), azul (1000 μL)
  • Duradero y reutilizable para flujos de trabajo eficientes en el laboratorio
  • Ideal para rellenar y para almacenar propinas de forma organizada
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Puntas de pipeta (1000 μL)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Gradilla vacía
matriz, red, conjunto 12 x 8