Learn More
Thermo Scientific Chemicals Posaconazol
Código de producto. 17291216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291216 1 g 1 g
17201226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291216 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467660010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 171228-49-2 | C37H42F2N8O4, C37H42F2N8O4 | 700.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171228-49-2
Fórmula molecular C37H42F2N8O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Posaconazol
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 170,0 °C a 179,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 700,79
compliance-icons
Nombre del producto
  • Posaconazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Posaconazole