Learn More
Posaconazol, Mikromol™
Código de producto. 17974036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974036 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17974036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3172.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Posaconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Posaconazole
CAS 171228-49-2
Nombres de analitos o componentes Posaconazole
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C37 H42 F2 N8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-threo-Pentitol, 2,5-anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, Noxafil, Posaconazole, Sch 56592
Fórmula InChI InChI=1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@](Cn6cncn6)(C5)c7ccc(F)cc7F)cc4
Nombre IUPAC 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)oxolan-3-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]fenil]-2-[(2S,3S)-2-hidroxipentan-3-il]-1,2,4-triazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 700.78
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 700,3297 g/mol