Learn More
Posaconazole, MedChemExpress
Description
Posaconazole is a broad-spectrum, second generation, triazole compound with antifungal activity.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Posaconazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 171228-49-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H42F2N8O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | SCH 56592 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (71.35 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |