Learn More
Hanna Instruments™ Turbidímetros portátiles
Código de producto. 11897880
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LED
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11897880 LED 1 PCS
1 options
Código de producto. 11897880 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9871302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4031.29€
    2064.51€ / paquete de 1
    Ahorro 1966.78€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Turbidímetro de sobremesa de alta precisión que cumple y supera los requisitos del método ISO 7027 para mediciones turbidimétricas.
  • Método para mediciones turbidimétricas
  • Para uso con turbidímetros que proporcionan precisión de laboratorio para turbidez sobre el terreno 
  • Turbidímetro de sobremesa de alta precisión 
  • El medidor se suministra con los estándares de turbidez principales AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración y la verificación del rendimiento
  • Cumple y supera los requisitos del método ISO 7027 para medidas turbidimétricas
Especificaciones
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz LED infrarrojo
Tipo de pantalla LED
Tipo de calibración Calibración de dos, tres o cuatro puntos
Tiempo de desconexión automática Después de 15 minutos sin usarlo
Para utilizar con (aplicación) Turbidímetros que proporcionan precisión de laboratorio para mediciones de turbidez sobre el terreno
Exactitud ± 2%
Resolución 1FTU
Batería, tipo Pila de 1,5 V
Certificaciones/conformidad ISO 7027