Descripción
- Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
- La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
- El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios) |
| Descripción | Interruptor de bloqueo de menús y calibración, protección mecánica y por software contra sobrecarga/carga insuficiente, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, desconexión automática, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario |
| Capacidad | 10.200 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control |
| Linealidad | 0,2 g |
| Material | Carcasa de ABS, bandeja de acero inoxidable, bloqueo de transporte, pies antideslizantes y ajustables, burbuja de nivelación |
| Modelo | NVT10201 |
| Repetibilidad | 0,2 g |
| Mostrar más |