missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Portable pH/ORP Meters

Código de producto. 11776575
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -4.00 a 20,00
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
11776575 De -4.00 a 20,00 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11776575 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98160N

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Exactitud (temperatura) ±0.2°C
Exactitud (mV) ±0.2 to ±1
Exactitud (pH) ± 0,01
Calibración Automático
Intervalo (pH) De -4.00 a 20,00
Resolución (pH) 0.1
Intervalo (mV) ±0.2 to ±1
Intervalo (ORP) ±699.9/±2000mV
Resolución (mV) 0.1mV
Calibration Points Up to 5 with 8 standard buffers available
Intervalo de temperatura (métrico) De -20,0 °C a +120,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de sonda Stainless Steel temperature probe, BNC connector
Intervalo de detección -4.00 to 20.00
Batería, tipo 1.5V
Tipo Portable pH/ORP Meter
Duración de la batería 200 hr.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.