Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil para enchapado
Código de producto. 11627270
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
152 × 58 × 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11627270 152 × 58 × 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11627270 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI99131
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fácil de limpiar y evita que los sólidos se acumulen en el sensor. El medidor de pH portátil para enchapado Hanna Instruments™ es una sonda de pH amplificada previamente de unión doble con una punta plana rebajada. La estructura de titanio funciona como un posible pasador de ajuste para una mayor estabilidad y una mayor vida útil del sensor.
El HI99131 es un medidor de pH y temperatura portátil y resistente al agua diseñado específicamente para su uso en baños galvánicos. La fabricación de titanio proporciona una estructura irrompible y permite la transferencia de calor al sensor de temperatura interno para una rápida compensación de temperatura. El electrodo relleno de gel sin mantenimiento no requiere solución de llenado.
  • Compensación automática de temperatura
  • Calibración automática de uno o dos puntos
  • BEPS: Avisa al usuario de que una batería baja que podría afectar negativamente a las lecturas
  • Compacto, con alta resistencia general y al agua
  • Se muestra el % de batería cuando se enciende
  • La función HELP muestra los mensajes del tutorial en la pantalla LCD
Especificaciones
Incluye Sonda de pH HI62911D, sobre de solución tampón de pH 4,01 (20 ml) HI70004, sobre de solución tampón de pH 7,01 (20 ml) HI70007, sobres de solución de limpieza de electrodos HI700661 (2 de 20 ml), pilas, instrucciones y maletín de transporte rígido
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (hasta 60 °C); ±1,0 °C (exterior), ± 1 °F (hasta 140 °F);
Exactitud (pH) ±0.02
Calibración Automático
Intervalo (pH) De -2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points 1 o 2 con 2 conjuntos de tampones estándar (pH 4,01, 7,01, 10,01 o pH 4,01, 6,86, 9,18)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Calibración de la sonda de temperatura Estructura de titanio HI62911D, sonda de pH amplificada previamente con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (incluido)
Tipo de pantalla LCD
Entradas DIN de 5 pines
Clasificación IP IP67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 × 58 × 30 mm
Peso (métrico) 205 g
Peso (imperial) 7,2 oz
Garantía 2 años (sonda de 6 meses)
Material Estructura de titanio
Modelo HI-99131
Fuente de alimentación 4 de 1,5V
Tipo de sonda Estructura de titanio HI62911,D sonda de pH amplificada previamente con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m
Intervalo de humedad relativa Máx. 100 %
Intervalo de detección pH de - 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático de – 5 a 105 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 32 °F a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 3 pilas AAA de 1,5 V
Sensor de temperatura
Tipo Medidores de pH portátiles
Duración de la batería 1200 h
Longitud (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 28 mm
Fondo (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 4 de 1,5V
Tensión 4 de 1,5 V