Learn More
Hanna Instruments™ Turbidímetro de registro portátil
Descripción
- Calibración de hasta tres puntos
- Sistema de cubetas con bloqueo positivo
- Teclado resistente al agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro de registro portátil |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de calibración | 3 puntos |
| Tiempo de desconexión automática | Después de 5 minutos sin usarlo |
| Para utilizar con (aplicación) | Turbidímetros que proporcionan precisión de laboratorio para mediciones de turbidez sobre el terreno |
| Exactitud | ±5% |
| Resolución | 0,01 (de 0 a 50 FTU); 1 (de 50 a 1000 FTU) |
| Duración de la batería | Aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones |
| Batería, tipo | Cuatro pilas AA de 1,5 V |
| Mostrar más |