Learn More
Hanna Instruments™ Turbidímetros portátiles conforme a ISO
Código de producto. 10080881
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
10080881 LED cada uno
1 options
Código de producto. 10080881 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3969.79€
    1521.62€ / paquete de 1
    Ahorro 2448.17€
    61% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Turbidímetro de sobremesa de alta precisión utilizado para determinar la turbidez de agua y aguas residuales con alta precisión sobre el terreno así como en el laboratorio.
  • Turbidímetro de sobremesa de alta precisión utilizado para determinar la turbidez de agua y aguas residuales con alta precisión sobre el terreno así como en el laboratorio
  • El medidor se suministra con los estándares de turbidez principales AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración y la verificación del rendimiento
  • Diseñado especialmente para mediciones de calidad del agua, proporcionando lecturas fiables y precisas, incluso dentro de intervalos de turbidez bajos
  • Basado en un sistema óptico de última generación que garantiza resultados precisos y estabilidad a largo plazo, así como minimiza la luz difusa y las interferencias de color
  • La calibración periódica con los estándares suministrados compensa cualquier variación en intensidad de la fuente de luz LED 
  • Las cubetas redondas de 25 mm compuestas de vidrio óptico especial garantizan la repetibilidad de las mediciones de turbidez
  • Cumple y supera los criterios de medición especificados por ISO 7027
Especificaciones
Tipo Turbidímetro de registro portátil
Fuente de luz LED infrarrojo
Tipo de pantalla LED
Tipo de calibración 3 puntos
Tiempo de desconexión automática Después de 5 minutos sin usarlo
Para utilizar con (aplicación) Turbidímetros que proporcionan precisión de laboratorio para mediciones de turbidez sobre el terreno
Exactitud ±5%
Resolución 1FTU
Duración de la batería Aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones
Batería, tipo Pila de 1,5 V
Certificaciones/conformidad AMCO-EPA, ISO 7027