Learn More
Extech Medidor portátil de CO2 de calidad del aire interior
Código de producto. 12200419 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
0 a 5000 ppm (CO2), 0,0 a 99,9 % (HR)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12200419 0 a 5000 ppm (CO2), 0,0 a 99,9 % (HR) cada uno
1 options
Código de producto. 12200419 Proveedor Extech N.º de proveedor 8197390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    567.89€ / paquete de 1
    Ahorro 177.11€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Utilice el medidor portátil de CO2 para calidad del aire interior con interfaz RS-232 incorporada para capturar lecturas en su PC.
  • Verifique la calidad del aire en escuelas, edificios de oficinas, invernaderos y cualquier lugar donde se generen altos niveles de dióxido de carbono.
  • Cuenta con un sensor de CO2 NDIR (infrarrojo no dispersivo) que no requiere mantenimiento, alarma audible programable por el usuario, LCD retroiluminado e interfaz RS-232.
  • El medidor calcula promedios ponderados estadísticos de TWA (promedio ponderado en el tiempo de 8 horas) y STEL (límite de exposición a corto plazo de 15 minutos).
Especificaciones
Analitos detectables Dióxido de carbono
Tipo de producto Medidor de CO2 portátil para calidad del aire interior
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Alarmas Sonoro
Conexiones RS-232
Tipo de pantalla LED retroiluminada
Intervalo de medición 0 a 5000 ppm (CO2), 0,0 a 99,9 % (HR)
Salidas RS-232
Temperatura de funcionamiento (imperial) 14 °F a 140 °F