Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH HACCP portátil
Descripción
Compacto y resistente, este medidor y electrodo están diseñados específicamente para su uso en el sector alimentario y lácteo. Gracias a los tutoriales de calibración que aparecen en pantalla y a la funda limpia, el medidor es fácil de usar y resistente al agua y a los derrames accidentales. El electrodo suministrado tiene punta de lanza y revestimiento de PTFE ideal para medir el pH de la leche, el yogur, el queso, el arroz, los zumos y las mermeladas.
- Medidor de pH y electrodo específicos para uso alimentario
- Se suministra con electrodo de pH para alimentos revestido de PTFE
- Tutoriales en pantalla para la calibración
- Funda resistente al agua con teclado de caucho
- Pantalla LCD de nivel doble
- Electrodo de pH con punta de lanza, ideal para uso alimentario
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Calibración | Automático |
| Intervalo (pH) | De -2 a 16 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5,0 °C a +105 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 58 x 30 mm |
| Peso (métrico) | 205 g |
| Material | PVC |
| Tipo de sonda | Estructura de vidrio, electrodo de pH amplificado previamente con punta cónica, sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (incluido) |
| Mostrar más |