Learn More
Esculape Laboratoire™ Frascos de lavado ocular para primeros auxilios
Código de producto. 11769102
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
500 mL
Composición:
Solución isotónica estéril
Solución oftálmica estéril
Incluye:
Gorra, almacenamiento, estuche de transporte
Gorra, estuche de almacenamiento, presilla para cinturón con estuche de transporte
Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml
Tapón
Cantidad:
10 paq
12 paquete
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Composición Incluye Cantidad Tamaño de la unidad
11769102 200 mL Solución isotónica estéril Gorra, almacenamiento, estuche de transporte Unidad cada uno
11749522 500 mL Solución oftálmica estéril Tapón 12 paquete paquete de 12
11962875 200 mL Solución isotónica estéril Gorra, estuche de almacenamiento, presilla para cinturón con estuche de transporte Unidad cada uno
11759522 200 mL Solución oftálmica estéril Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml Unidad cada uno
11997625 200 mL Solución oftálmica estéril Tapón Unidad cada uno
11891553 200 mL Solución oftálmica estéril Tapón 10 paq paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11769102 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 8205250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.73€
    27.67€ / paquete de 1
    Ahorro 65.06€
    70% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Usar Esculape™ Las botellas lavaojos para primeros auxilios tienen un estuche de transporte con un lazo para cinturón para mayor portabilidad.
  • Estuche de almacenamiento
  • Contienen solución isotónica estéril
  • Las puntas de pipeta ergonómicas
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Composición Solución isotónica estéril
Para utilizar con (aplicación) Lavaojos portátil
Incluye Gorra, almacenamiento, estuche de transporte
Cantidad Unidad
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 200 mL