Learn More
Hughes Lavado ocular/facial/corporal portátil de emergencia
Código de producto. 17752338
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17752338 24 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17752338 Proveedor Hughes N.º de proveedor HEWS0038GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.35€
    947.27€ / paquete de 1
    Ahorro 528.08€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ducha de ojos, cara y cuerpo portátil de emergencia de acero inoxidable.
  • Este cilindro de acero inoxidable portátil de 15 litros con ducha manual OptiFlex lava los ojos, la cara y el cuerpo eficazmente, que proporciona hasta tres minutos de agua cuando se presuriza mediante una válvula Schraeder
  • El manómetro y la válvula de seguridad de doble acción evitan la presurización excesiva y permiten al usuario ventilar el cilindro para su limpieza y mantenimiento
Especificaciones
Altura (métrico) 24 cm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Lavado de emergencia
Anchura (métrico) 26,7 cm