Learn More
Hanna Instruments™ Medidor portátil de temperatura/TDS/EC
Código de producto. 11707964
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (conductividad):
De 0 a 3999 μS/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (conductividad) Tamaño de la unidad
11707964 De 0 a 3999 μS/cm cada uno
1 options
Código de producto. 11707964 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI99300N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.25€
    276.09€ / paquete de 1
    Ahorro 303.16€
    52% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Estuche impermeable y pantalla LCD grande de dos niveles
  • Medidor portátil de CE/TDS de bajo rango, resistente al agua y portátil
  • Adecuado para su uso en aplicaciones tan diversas como el tratamiento de aguas residuales, ósmosis inversa y HVAC.
  • Mide la conductividad de rango bajo en μS/cm y TDS en ppm
  • La gran pantalla LCD de varios niveles muestra las guías principales de lectura, la temperatura y la calibración simultáneamente
  • Calibración automática con un solo botón (conductividad o TDS)
  • Compensación automática de temperatura con coeficiente de corrección de temperatura ajustable,β
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±2% Escala completa
Calibración Automático, un punto a 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7)
Puntos de calibración 1
Intervalo (conductividad) De 0 a 3999 μS/cm
Resolución (conductividad) 1 μS/cm
Compensación de la temperatura Automático, de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) con β ajustable de 0,0 a 2,4 %/°C con 0,1 %
Intervalo (TDS) De 0 a 2000 ppm (mg/l)
Resolución (TDS) 1 ppm (mg/l)
Exactitud (TDS) ± 2% a escala completa
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 58 x 30 mm
Peso (métrico) 205 g
Garantía 2 años
Tipo de sonda Sonda de EC/TDS HI 76306 con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (incluido)
Tipo Medidor portátil de temperatura/TDS/EC
Duración de la batería Aproximadamente 500 horas de uso continuo, apagado automático después de ocho minutos de no uso
Tensión 1,5V