Learn More
Hanna Instruments™ Portable Dissolved Oxygen Meters
Código de producto. 11703233
Change view
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla unitSize
11703233 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11703233 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI914604N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Extended reading ranges
  • Reads in mg/L and % oxygen
  • Altitude and salinity compensation
  • Mains or battery power
  • Waterproof
  • Hold button
  • Auto-off feature
  • Calibration in saturated air
  • Choice of 4m or 10m probe cable
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Measures dissolved oxygen in aquaculture, wastewater treatment, environmental studies, and wine analysis
Tipos de sensores Internal temperature
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0.2 deg.C
Tipo de pantalla LCD
Modelo HI9146-04
Tipo de sonda Polarographic DO probe
Intervalo (OD) 0 to 45ppm
Intervalo (salinidad) 0 to 80g/L
Resolución (OD) 0.01ppm
Duración de la batería 200 hours of continuous use without backlight
Batería, tipo 1.5V
Tipo Medidor de oxígeno disuelto portátil
Longitud del cable (métrico) 4 m
Exactitud (DO) ±1.5%