Learn More
OHAUS™ Balanza portátil - Serie CR
Código de producto. 16606772 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
16606772 CR5200 cada uno
16615164 CR221 cada uno
16625164 CR621 cada uno
16635164 CR2200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16606772 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30428216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.45€
    50.11€ / paquete de 1
    Ahorro 9.34€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Básculas electrónicas portátiles de calidad adecuadas para el pesaje diario.
  • Diseño intuitivo de dos botones para un fácil manejo.
  • Su diseño compacto y delgado permite el almacenamiento apilable.
  • La gran plataforma de pesaje puede gestionar de manera adecuada muestras grandes y una gran variedad de objetos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Indicador de estabilidad, protección mecánica y por software contra sobrecarga/subcarga, desconexión automática
Capacidad 5200.00 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 1.0000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje
Modelo CR5200
Tiempo de estabilización 2.000 s
Modos de pesaje Gramo, libra, onza, onza Troy, & Pennyweight
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23.500 x 17.000 x 5.500 cm
Longitud (imperial) 8.10 in.
Longitud (métrico) 205,00 mm
Anchura (imperial) 5.50 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 5,000 in.
Anchura (métrico) 140,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 125.000 mm
Altura (imperial) 1,60 in.
Altura (métrico) 41.000 mm
Fondo (imperial) 8,10 in.
Fondo de la cubeta (imperial) 5,200 in.
Fondo (métrico) 205,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 132.000 mm
Peso (imperial) 0.900 lb.
Peso (métrico) 0,400 kg
Requisitos eléctricos 3 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA (no incluido)