Learn More
Porfobilinogeno, TRC
Código de producto. 30413165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413165 5 mg -
30410490 100 mg 100 miligramos
30412140 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6895005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-90-1
Fórmula molecular C10H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo 5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic Acid, PBG, 3-[5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic Acid hydrate
Nombre IUPAC Ácido 3-[5-(aminometil)-4-(carboximetil)-1H-pirrol-3-il]propanoico
SMILES NCc1[nH]cc(CCC(=O)O)c1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Porphobilinogen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0954
Porcentaje de pureza >95%