Learn More
Porfobilinógeno, cristales rosas, MP Biomedicals
Código de producto. 11473702 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473702 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11473702 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215633601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    96.60€ / 1 miligramos
    Ahorro 5.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
CAS 487-90-1
Fórmula molecular C10H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 226.232
Clave InChI QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
PubChem CID 1021
ChEBI CHEBI:17381
Nombre IUPAC Ácido 3-[5-(aminometil)-4-(carboximetil)-1H-pirrol-3-il]propanoico
SMILES C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Porphobilinogen
Color Rosa
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.2
Forma física Crystals
compliance-icons
Nombre del producto
  • Porphobilinogen Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate