Learn More
ROBU VitraPOR™ Gránulos de cristal porosos
Código de producto. 16823306
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16823306 8 mm 1 litro
16813306 1,5 mm 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16823306 Proveedor ROBU VitraPOR™ N.º de proveedor 80085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.90€
    553.07€ / 1 litros
    Ahorro 93.83€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Sustrato para el cultivo celular.
  • Vidrio de borosilicato 3.3 puro, sin ligante clase I USP
  • El proceso especial no utiliza corrosivos y produce una estructura porosa con superficies lisas y grandes
  • El vidrio es completamente biocompatible y su alta carga de superficie eléctrica (Zeta-Potencial) ayuda a estimular el crecimiento celular
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro (métrico) 8 mm
Descripción Tamaño de poro: 2
Cantidad 1 unidad