Learn More
Thermo Scientific™ Columnas preenvasadas POROS™ XQ RoboColumn™
Código de producto. 18476628 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
200 μL
600 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
18476628 600 μL 600 microlitros
18416418 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18476628 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A30716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    334.00€ / 600 microlitros
    Ahorro 14.00€
    4% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS XS, una resina de intercambio catiónico fuerte de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.
POROS XS resin is the first high-capacity, high-resolution resin that allows loading to more than 100 mg/mL capacity in the presence of up to 15 mS/cm NaCl, while delivering unprecedented separation capability. A major improvement on traditional cation exchangers, POROS XS resin sets the standard for cation exchange chromatography.
Features of the resin:
  • Dynamic binding capacity leads to reduced column size, smaller footprint, decreased buffer usage, and reduced cycling
  • High resolution supports better product yield and improved impurity clearance
  • Robust salt tolerance allows improved process flexibility, alignment, and process flow streamlining
  • Low back pressure and linear pressure responses help improve scalability
  • Rigid polymeric bead with covalent surface chemistry makes for easier handling and packing, and superior physical and chemical stability, resulting in a robust manufacturing process
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Specifica
Tamaño de poro Not Applicable
Fase estacionaria Grupo funcional sulfopropilo
Capacidad de columna 600 μL
Longitud (métrico) 3 cm
Cantidad 1 Strip, 8 Columns
Tamaño de partículas 50 μm
Para utilizar con (equipo) Robotic Fluid Handlers
Tipo Cation Exchange Column
Diámetro interior (métrico) 0.5 cm
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.
Línea de productos POROS
Matriz Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo Proteínas
Formato de columna Cartucho de cromatografía
Volumen del lecho 600 μL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.