Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Código de producto. 15652135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15652135 50 mL 50 ml
15642135 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15652135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82074
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
POROS XQ es una resina de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite una capacidad de unión dinámica >140 mg/ml al tiempo que proporciona un rendimiento de separación excepcional
La POROS™ XQ Strong cation Exchange Resin es una resina de intercambio catiónico de nueva generación, de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite >140 mg/ml de capacidad de unión dinámica en presencia de hasta 6,6 mS/cm de NaCl, a la vez que ofrece una capacidad de separación sin precedentes. Una de las mejoras importantes en el rendimiento de los intercambiadores de aniones tradicionales es que la resina POROS XQ establece el estándar para la cromatografía de intercambio de aniones fuertes en ambos modos de operación de unión y elución o flujo continuo.
  • Alta capacidad de unión dinámica que permite reducir el tamaño de la columna, reducir el espacio, disminuir el uso del tampón y agua, y reducir el ciclo
  • Alta resolución que permite mejorar el rendimiento y la pureza del producto, con la consiguiente mejora del coste de los productos para la molécula que se está produciendo
  • Sólida tolerancia a la sal que permite una mayor flexibilidad y optimización del diseño del proceso de flujo de proceso
  • Baja contrapresión de funcionamiento y presión lineal frente a las respuestas de flujo lo que favorece la escalabilidad flexible
  • Gránulo polimérico rígido con química de superficie covalente para una más fácil manipulación y empaquetado, y una estabilidad física y química superior, lo que se traduce en un proceso de purificación posterior más sólido
Capacidad de unión dinámica
La resina POROS XQ tiene una alta capacidad de unión de más de 140 mg/ml, con un avance del 5 %, en una amplia gama de condiciones de proceso, con capacidad de unión superior en toda una gama de condiciones de sal y pH. Se logró una mayor capacidad de unión dinámica mediante la optimización de la estructura de poros de gránulos base y la química de la superficie.
Alta resolución
Con un tamaño de partículas optimizado de 50 µm, la resina POROS XQ mantiene la capacidad de resolución superior de la resina POROS, para superar los desafiantes niveles de impureza asociados a procesos de título alto. La resolución se mantiene uniforme en una amplia gama de velocidades de flujo lineales operativos.
Sólida tolerancia a la sal
La resina POROS XQ tiene una capacidad de proteínas alta y uniforme en una amplia gama de concentraciones de sal de hasta 140 mg/ml con 50 mM de NaCl (6,6 mS/cm de conductividad). La capacidad de cargar columnas bajo una mayor conductividad reduce o ayuda a eliminar la dilución de los flujos de alimentación de las columnas o la eliminación de operaciones unitarias, como la filtración de flujo tangencial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina de intercambio aniónico fuerte XQ
Componentes estándar Polietilenimina cuaternizada
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio aniónico fuerte
Cantidad 50 mL
Volumen (métrico) 50 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria Polietilenimina cuaternizada
Diana de purificación proteína
Condiciones de envío Temperatura ambiente