Learn More
Thermo Scientific™ Columnas preenvasadas POROS™ XQ RoboColumn™
Código de producto. 18446448 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
200 μL
600 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
18446448 600 μL 600 microlitros
18436418 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18446448 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A30720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    334.00€ / 600 microlitros
    Ahorro 14.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS XQ, una resina de intercambio aniónico fuerte de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.
POROS XQ is a high-capacity, high-resolution, salt-tolerant resin that that enables >140 mg/mL dynamic binding capacity in the presence of up to 6.6 mS/cm NaCl, while delivering exceptional separation performance. A major improvement to the performance of traditional anion exchangers, POROS XQ resin sets the standard for strong anion exchange chromatography in both bind and elute or flow-through modes of operation.
Features of the resin:
  • High dynamic binding capacity leading to reduced column size, smaller footprint, decreased water and buffer usage, and reduced cycling
  • High resolution supporting improved product yield and purity, ultimately improving the cost of goods for the molecule being produced
  • Robust salt tolerance allowing enhanced process design flexibility and streamlining of process flow
  • Low operating back pressure and linear pressure versus flow responses driving flexible scalability
  • Rigid polymeric bead with covalent surface chemistry for easier handling and packing, and superior physical and chemical stability enabling a more robust downstream purification process
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Especificaciones
Caudal 16 a 1000 cm/h
Tamaño de poro Not Applicable
Capacidad de columna 600 μL
Longitud (métrico) 3 cm
Cantidad 1 Strip, 8 Columns
Tamaño de partículas 50 μm
Para utilizar con (equipo) Robotic Fluid Handlers
Tipo Anion Exchange Column
Diámetro interior (métrico) 0.5 cm
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.
Línea de productos POROS
Matriz Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Condiciones de envío Ambient
Formato de columna Pre-packed Robo Column
Volumen del lecho 600 μL