Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XS Strong Cation Exchange Resin
Código de producto. 15632135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15632135 50 mL 50 ml
15622135 10 ml 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15632135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82072
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
POROS XS es la primera resina de alta capacidad y resolución que permite la carga a >100 mg/ml en presencia de hasta 15 mS/cm de NaCl, a la vez que ofrece una capacidad de separación sin precedentes.
La POROS™ XS Strong cation Exchange Resin es la primera resina de intercambio catiónico de alta capacidad y resolución que permite la carga a más de 100 mg/ml de capacidad en presencia de hasta 15 mS/cm de NaCl, a la vez que ofrece una capacidad de separación sin precedentes. Una mejora importante en los intercambiadores de cationes tradicionales, la resina POROS XS establece el estándar para la cromatografía de intercambio catiónico.
  • La capacidad de unión dinámica permite reducir el tamaño de la columna, reducir el espacio, disminuir el uso del tampón y reducir el ciclo
  • La alta resolución permite un mejor rendimiento del producto y una mejor eliminación de impurezas
  • La sólida tolerancia a la sal permite mejorar la flexibilidad del proceso, la alineación y la optimización del flujo del proceso
  • Las respuestas de baja contrapresión y presión lineal ayudan a mejorar la escalabilidad
  • El gránulo polimérico rígido con química de superficie covalente facilita la manipulación y el empaquetado, y proporciona una estabilidad física y química superior, lo que se traduce en un proceso de fabricación resistente
Capacidad de unión dinámica La resina POROS XS tiene una alta capacidad de unión de más de 100 mg/ml, con un avance del 5 %, en una amplia gama de condiciones de proceso. Se logró una mayor capacidad de unión dinámica mediante la optimización de la estructura de poros de la partícula base y la química de la superficie.
Alta resolución
Con un tamaño de partículas optimizado de 50 µm, la resina POROS XS mantiene la capacidad de resolución superior de la resina POROS™ HS y deja atrás los desafiantes niveles de impureza asociados a procesos de título alto. La resolución es uniforme en una amplia gama de velocidades de flujo operativas y se mantiene independiente de la carga de proteínas.
Sólida tolerancia a la sal
La resina POROS XS tiene una capacidad de proteínas alta y uniforme en una amplia gama de concentraciones de sal de hasta 150 mM de NaCl (15 mS/cm de conductividad). La capacidad de incorporar columnas bajo una mayor conductividad reduce o ayuda a eliminar la dilución de los flujos de alimentación de las columnas o la eliminación de operaciones unitarias, como la filtración de flujo tangencial. La capacidad iónica de superficie optimizada de la resina POROS XS minimiza la unión competitiva entre la proteína de interés y el contraión, lo que resulta en una tolerancia superior a la sal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina de intercambio catiónico fuerte XS
Componentes estándar Entrecruzada poli(estireno-divinilbenceno)
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio catiónico
Cantidad 50 mL
Volumen (métrico) 50 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria XS
Diana de purificación proteína
Condiciones de envío Temperatura ambiente