Learn More
Thermo Scientific™ Columnas preenvasadas POROS™ 50 HS RoboColumn™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS PI50, una resina de intercambio aniónico débil de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.
POROS PI50 chromatography resin is based on a polyethyleneimine functional group, yielding a high capacity. It is designed for the separation and purification of biomolecules.
Features of the resin:
- Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
- Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 16 a 1000 cm/h |
| Capacidad de columna | 200 μl |
| Cantidad | 200 μL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |