Learn More
Thermo Scientific™ Columnas preenvasadas POROS™ 50 HS RoboColumn™
Código de producto. 18476518 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
200 μl
600 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
18476518 200 μl 200 microlitros
18476678 600 μL 600 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18476518 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A30721
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS PI50, una resina de intercambio aniónico débil de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.
POROS PI50 chromatography resin is based on a polyethyleneimine functional group, yielding a high capacity. It is designed for the separation and purification of biomolecules.
Features of the resin:
  • Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
  • Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacidad de columna 200 μl
Caudal 16 a 1000 cm/h
Cantidad 200 μL