Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ PI 20 μm Weak Anion Exchange HPLC Columns
Código de producto. 18436648 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Cantidad:
1 columna
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Cantidad unitSize
18436648 4.6 x 50 mm 1 columna cada uno
18446618 4.6 x 100 mm 1 columna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18436648 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1222224
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Weak Anion Exchange Column. POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules.
POROS PI is based on a polyethyleneimine functional group yielding a high capacity, High Performance Chromatography™ resins designed for the separation and purification of biomolecules. 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
Cromatografía de alta resolución POROS™ Medios y columnas preempaquetadas
  • Resinas de cromatografía de alta resolución para separaciones de incrustaciones analíticas y de proceso.
  • Mayor productividad Alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de alta resolución™
  • Estabilidad química: permite la limpieza y desinfección agresivas
  • Acceso mejorado a biomoléculas: Proporcionado a través de poros grandes, que oscilan entre 500 y 10 000 Å
  • Partículas de poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
  • Desarrollar mejores métodos de separación en menos tiempo: La velocidad de la tecnología de cromatografía de alta resolución reduce las semanas de experimentación a solo unas pocas horas de trabajo, por lo que tiene tiempo de sobra para explorar todas las variables de su separación.
Reduzca el tiempo de preparación de muestras
Puede reemplazar muchos pasos de preparación de muestras con tecnología de cromatografía de alta resolución de alta velocidad. Por ejemplo, la diálisis de grandes volúmenes de material puede sustituirse por un procesamiento de flujo elevado de la muestra diluida. La elución en un volumen pequeño de tampón nuevo consigue tanto el intercambio como la concentración del tampón.
Crear nuevos ensayos para un análisis más eficiente
La tecnología de cromatografía de alta resolución no se limita a los modos estándar de separación. En los medios POROS se pueden inmovilizar tanto enzimas como ligandos de afinidad. Al combinar digestiones de proteínas en columna rápidas con inmunoensayos en columna rápidos y separaciones cromatográficas, puede diseñar ensayos completamente nuevos con un potencial ilimitado.
Alta capacidad, alta resolución, alta velocidad.
A diferencia de los medios de cromatografía convencionales, los medios de cromatografía de alta resolución POROS™ partículas de resinas, están diseñadas para tener dos clases discretas de poros. Los grandes poros permiten que el flujo de convección se produzca a través de las propias partículas, transportando rápidamente moléculas de muestra a poros difusores interiores. Al reducir la distancia necesaria sobre la que debe producirse la difusión, también se reduce el tiempo necesario para que las moléculas de muestra interaccionen con los sitios de unión interiores. La difusión ya no está limitada y las velocidades de flujo se pueden aumentar sustancialmente, sin –comprometer la resolución ni la capacidad. Se pueden lograr separaciones de 1000 a 5000 cm/h en comparación con los 50 a 360 cm/h de los medios convencionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diámetro (métrico) 4.6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 2500 psi (170 bar)
Tamaño de partículas 20 μm
pH 1-12
Tamaño de poro 2000 Å
Cantidad 1 columna
Temperatura <60°C
Fase estacionaria PI (polietilenimina)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos POROS
Capacidad de unión Regular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Volumen (métrico) 0.8 mL
Dimensiones 4.6 x 50 mm
Material de embalaje Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Tipo de columna Analítico
Material PEEK
Tipo Columna preeenvasada
Técnica Bio-LC