Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Select Resin
Código de producto. 15632145 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15632145 50 mL 50 ml
15612145 5 mL 5 ml
15622145 15 ml 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15632145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82084
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
La resina de purificación por afinidad de anticuerpos MabCapture G Select proporciona una alta unión dinámica con bajas velocidades de flujos lineales y mantiene una capacidad de unión superior con velocidades de flujos lineales altas.
POROS™ MabCapture™ G Select Resin es una resina de cromatografía de proteína G de alto rendimiento y precio más bajo fabricada con nuestro propio ligando de proteína G para permitir un alto rendimiento de purificación. Se utiliza en una variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos y es idónea para la purificación de IgG policlonal a partir de suero de ratón, humano, vaca, cabra y oveja, incluidos los isotipos IgG3 de humano e IgG1 de ratón. La resina POROS MabCapture G Select muestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo lineal y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal cuando otros productos de medios de cromatografía no funcionan correctamente.
  • Mantenga una alta capacidad de unión dinámica a velocidades de flujo lineales de más de 700 cm/h
  • Diseñe procesos con mayor flexibilidad (alturas de lecho más cortas, velocidades de flujo más rápidas, o ambas) gracias a las mejoras realizadas en la eficacia de unión de anticuerpos
  • Obtenga la mayor capacidad de unión dinámica para anticuerpos frente a resinas de proteína G a base de agarosa o sílice convencionales
  • Purifique IgG policlonal a partir de suero de ratón, humano, vaca, cabra y oveja, incluidos los isotipos IgG3 e IgG1 de ratón y humanos
  • Desinfecte y elimine pirógenos con los agentes estándares utilizados para otros productos de cromatografía
  • Materialice importantes aumentos en la productividad de los procesos y reduzca los cuellos de botella en los flujo de datos
La proteína G es una proteína bacteriana de la pared celular aislada del grupo G Streptococci. La proteína G recombinante se ha modificado para eliminar su unión a la albúmina. La molécula de proteína G contiene dos dominios de unión. Aunque las estructuras terciarias de la proteína A y la proteína G son muy similares, sus composiciones de aminoácidos difieren significativamente, lo que resulta en diferentes características de unión. La proteína G tiene mayor afinidad que la proteína A para la mayoría de los grupos IgG de mamíferos, especialmente para ciertas subclases, incluido IgG3 de humano, IgG1 de ratón e IgG2a de rata. A diferencia de la proteína A, la proteína G no se une a IgM, IgD ni a IgA de humano.
El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados ha continuado impulsando el crecimiento del mercado bioterapéutico. La respuesta a la demanda terapéutica de anticuerpos monoclonales ha llevado a importantes mejoras en los sistemas de expresión basados en células que se utilizan para fabricar estas proteínas. En consecuencia, estas mejoras han movido el cuello de botella del procesamiento desde la expresión celular previa a la purificación de flujo posterior. La introducción de la resina de cromatografía POROS MabCapture G Select tenía como objetivo abrir el cuello de botella y proporcionar la capacidad, eficiencia y flexibilidad necesarias para realizar mejoras en la plataforma de purificación posterior, lo que se tradujo en importantes aumentos en la productividad del proceso y la fabricación de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina G Select
Componentes estándar Proteína G
Para utilizar con (aplicación) Purificación de IgG
Cantidad 50 mL
Volumen (métrico) 50 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria Proteína G
Diana de purificación Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig
Condiciones de envío Hielo húmedo