Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
Código de producto. 15682135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15682135 5 mL 5 ml
15692135 15 ml 15 ml
15602145 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15682135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82079
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
La resina de purificación de anticuerpos monoclonales MabCapture A Select proporciona alta unión dinámica con bajas velocidades de flujos lineales y mantiene una capacidad de unión superior con velocidades de flujos lineales altas
La resina POROS™ MabCapture™ A Select es una nueva resina de cromatografía de proteína A de alto rendimiento y precio inferior, que combina las mejoras anteriores introducidas en MabCapture A con nuestro propio ligando de proteína A, lo que permite el mismo rendimiento de purificación de gran capacidad de procesamiento con una reducción de precio significativa en comparación con la mayoría de resinas de cromatografía de proteína A. Estos avances proporcionan una resina de purificación de anticuerpos monoclonales que demuestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo lineal y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal cuando otros productos de medios de cromatografía no pueden funcionar.
  • Mantenga una alta capacidad de unión dinámica a velocidades de flujo lineales de más de 700 cm/h
  • Diseñe procesos con mayor flexibilidad (alturas de lecho más cortas, velocidades de flujo más rápidas, o ambas) gracias a las mejoras realizadas en la eficacia de unión de anticuerpos
  • Obtenga la mayor capacidad de unión dinámica para anticuerpos frente a resinas de proteína A a base de agarosa o sílice convencionales
  • Purifique para IgG policlonal de suero humano, de conejo, mono, ratón, cerdo, perro o gato
  • Limpie y desinfecte con los agentes estándares de hidróxido de sodio utilizados para otros productos de cromatografía
  • Materialice importantes aumentos en la productividad de los procesos y reduzca los cuellos de botella en los flujo de datos
La molécula de proteína A contiene cinco sitios de unión de alta afinidad capaces de unirse a la porción Fc de anticuerpos. Comparada con la proteína G, la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. La proteína A también se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo. La molécula de proteína A también tiene mayor estabilidad que la proteína G. La proteína A es estable al calor y retiene su conformación original cuando se expone a reactivos de desnaturalización como urea 4M, tiocianato 4M y clorhidrato de guanidina 6M.
El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados ha continuado impulsando el crecimiento del mercado bioterapéutico. La respuesta a la demanda terapéutica de anticuerpos monoclonales ha llevado a importantes mejoras en los sistemas de expresión basados en células que se utilizan para fabricar estas proteínas. >
En consecuencia, estas mejoras han movido el cuello de botella del procesamiento desde la expresión celular previa a la purificación de flujo posterior. La cromatografía de proteína A, que se utiliza como el paso primario de la cromatografía de captura en la mayoría de las plataformas de procesos de anticuerpos, se suele considerar como el mayor cuello de botella del proceso debido a las bajas tasas de flujo y los largos tiempos de residencia necesarios para el funcionamiento eficaz de la resina de cromatografía de proteína A convencional. La resina de cromatografía POROS MabCapture Select ofrece la capacidad, eficiencia y flexibilidad necesarias para realizar mejoras en la plataforma de purificación posterior, lo que se traduce en importantes aumentos en la productividad de los procesos y en la fabricación de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina A Select
Componentes estándar Proteína A
Para utilizar con (aplicación) Purificación de IgG
Volumen (métrico) 5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria Proteína A
Diana de purificación Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig
Condiciones de envío Hielo húmedo