Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A/G Select Resin
Código de producto. 15642145 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
15 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15642145 5 mL 5 ml
15652145 15 mL 15 ml
15662145 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MabCapture A/G Select permite la purificación de anticuerpos con alto rendimiento de unión dinámica en caudales lineales bajos y mantiene una capacidad de unión superior en caudales lineales altos
La resina POROS™ MabCapture™ A/G Select es una nueva resina de cromatografía de proteína A/G de alto rendimiento fabricada con nuestro propio ligando de proteína A/G para permitir un rendimiento de purificación de alto rendimiento. Esta resina permite la purificación de anticuerpos con un alto rendimiento de unión dinámica en caudales lineales bajos y mantiene una capacidad de unión superior en caudales lineales altos donde otros productos de medios de cromatografía no pueden funcionar.
La resina POROS MabCapture A/G Select proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de la IgG completa a partir de una variedad de muestras de suero de mamíferos. Permite la purificación de anticuerpos, ya que muestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal.
  • Mantenga una alta capacidad de unión dinámica a velocidades de flujo lineales de más de 700 cm/h
  • Diseñe procesos con mayor flexibilidad (alturas de lecho más cortas, velocidades de flujo más rápidas, o ambas) gracias a las mejoras realizadas en la eficacia de unión de anticuerpos
  • Obtenga la mayor capacidad de unión dinámica para anticuerpos en comparación con las resinas de proteína G o proteína A basadas en agarosa o sílice convencionales
  • Purifique IgG policlonal de casi cualquier especie de mamíferos
  • Desinfecte y elimine pirógenos con los agentes estándares utilizados para otros productos de cromatografía
  • Materialice importantes aumentos en la productividad de los procesos y reduzca los cuellos de botella en los flujo de datos
La proteína A/G es una proteína quimérica genéticamente modificada que combina los cinco dominios de unión de IgG de la proteína A y dos dominios de unión de IgG de la proteína G. La proteína A/G no depende tanto del pH como la proteína A sola, no obstante, tiene las propiedades aditivas de la proteína A y G. La proteína A/G une casi todos los isotipos y especies de mamíferos de IgG a partir de suero, líquido ascítico, sobrenadante de cultivo celular y otras muestras de anticuerpos, lo que permite una purificación eficaz de anticuerpos.
El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados ha continuado impulsando el crecimiento del mercado bioterapéutico. La respuesta a la demanda terapéutica de anticuerpos monoclonales ha llevado a importantes mejoras en los sistemas de expresión basados en células que se utilizan para fabricar estas proteínas. En consecuencia, estas mejoras han movido el cuello de botella del procesamiento desde la expresión celular previa a la purificación de flujo posterior. La resina cromatográfica POROS MabCapture A/G Select ofrece la capacidad, eficacia y flexibilidad necesarias para realizar mejoras en la plataforma de purificación posterior, lo que se traduce en importantes aumentos en la productividad de los procesos y en la fabricación de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina A/G Select
Componentes estándar Proteína A/G
Para utilizar con (aplicación) Purificación de IgG
Cantidad 5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria Proteína A/G
Diana de purificación Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig
Condiciones de envío Hielo húmedo