Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HS RoboColumn™ Columnas preenvasadas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS HS50, una resina de intercambio catiónico fuerte de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.
Features of the resin:
- Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
- Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión máxima | 116 psi (8 bar) |
| Fase estacionaria | Grupo funcional sulfopropilo |
| Capacidad de columna | 200 μL |
| Cantidad | 200 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Intercambio cationes, Purificación de proteínas |
| Tipo | Cartucho de cromatografía |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |
| Línea de productos | POROS |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |