Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ RoboColumn™ Pre-packed columns
Código de producto. 18486708 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
200 μL
600 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
18486708 600 μL 600 microlitros
18416518 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18486708 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A30718
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS HQ50 resin, a 50-micron strong anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
POROS HQ es una resina para cromatografía de alta resolución basada en un grupo funcional de polietilenimina cuaternizada, que produce una alta capacidad. Está diseñado para la separación y purificación de biomoléculas para separaciones analíticas a escala de proceso.
Características de la resina:
  • Mayor productividad—mediante un alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de alta resolución
  • Estabilidad química: —permite una limpieza y una desinfección intensivas.
  • Acceso mejorado a biomoléculas— proporcionado a través de poros grandes (500-10 000 Å )
  • Partículas de —poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
  • Mejores métodos de separación en menos tiempo—la velocidad de la cromatografía de alta resolución reduce las semanas de experimentación a solo unas pocas horas, lo que deja más tiempo para explorar todas las variables de su separación
RoboColumn™ es una marca registrada de ATOLL GmbH.
Especificaciones
Tipo de columna Columna de intercambio de aniones
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacidad de columna 600 μL
Para utilizar con (aplicación) Intercambio aniónico, Purificación de proteínas
Presión máxima 116 psi (8 bar)
Línea de productos POROS
Diana de purificación Proteínas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fase estacionaria Polietilenimina cuaternizada
Tipo Cartucho de cromatografía
Cantidad 600 μL
Diámetro (métrico) 5 mm