Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ XS, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Código de producto. 18406588 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 columna
Tamaño de la unidad:
cada uno
18406588 1 columna cada uno
1 options
Código de producto. 18406588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36640
Las columnas preempaquetadas Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ de 0,5 x 5 cm están destinadas al cribado de resinas de afinidad POROS, de intercambio iónico y de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) o para la purificación a pequeña escala.
Las columnas preempaquetadas POROS GoPure de 0,5 x 5 cm están destinadas al cribado de resinas de afinidad POROS, de intercambio iónico y de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) o para la purificación a pequeña escala.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
  • La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
La resina POROS XQ (n.º de cat. 82073) de esta columna GoPure presenta un fuerte grupo funcional de intercambio aniónico y es una resina de alta capacidad y alta resolución con excelente tolerancia a la sal.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Química de columna Amina cuaternaria patentada
Para utilizar con (aplicación) Purificación a pequeña escala, Fuerte intercambio aniones
Presión máxima 435 psi (30 bar)
Línea de productos POROS GoPure
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fase estacionaria Resina POROS XQ
Tipo Columnas preempaquetadas
Cantidad 1 columna
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro (métrico) 0.8 mm