Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ 50 IP, 0.8 x 10 cm, 5 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
- Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
- Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
- Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
- La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
- Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
La resina POROS PI 50 (n.º de cat. 1245906) de esta columna POROS GoPure tiene un grupo funcional de polietilenimina para cromatografía de intercambio aniónico fuerte.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Preenvasados |
| Diámetro (métrico) | 0.8 cm |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Cantidad | 1 columna |
| Línea de productos | POROS GoPure |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Dimensiones | 0.8 x 10 cm |