Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ 50 IP, 0,5 x 5 cm, 1 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
POROS GoPure 0.5 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS ion exchange resins or for small scale purification.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
- Dimensiones de 0,5 x 5 cm, con un volumen nominal del lecho de 1 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
- Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
- Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
La resina de esta columna POROS GoPure IP 50 50 μm tiene un grupo funcional de polietilenimina para cromatografía de intercambio aniónico fuerte.
- Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
- Conserva la muestra— el volumen nominal del lecho de 1 ml minimiza la necesidad de muestras para la selección de múltiples resinas
- Escalabilidad simplificada— la consistencia y el rango de la familia POROS GoPure de columnas preempaquetadas simplifica el proceso de escalado y modelado de procesos
Las columnas preempaquetadas POROS GoPure de 0,5 cm se han desarrollado para satisfacer las necesidades de los científicos de desarrollo de procesos que requieren una plataforma de selección de resina POROS cómoda y uniforme. El volumen del lecho de 1 ml reduce los requisitos de muestras y el tiempo de residencia recomendado de ≥3 min (0,3 ml/min) en esta columna de 5 cm de longitud equivale a 400 cm/h en una columna de 20 cm de altura. Las especificaciones detalladas se pueden encontrar en las instrucciones de uso de POROS GoPure 0,5 cm a continuación.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS ™ tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Para el escalado, las columnas preempaquetadas POROS GoPure están disponibles en una variedad de diámetros y en múltiples alturas de lecho que equivalen a un rango de volumen de columna de 5 ml a 6,3 litros.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0.5 cm |
| Para utilizar con | FPLC |
| Longitud (métrico) | 5 cm |
| Presión máxima | 30 bar |
| Tamaño de partículas | 50 μm |
| Cantidad | 1 columna |
| Fase estacionaria | Polietileneimina |
| Contenido y almacenamiento | Shipped in 20% ethanol at 2°C to 30°C. |
| Línea de productos | GoPure |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos automatizados |
| Mostrar más |