Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 Pre-packed Column
Código de producto. 18406438 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18406438 0.20 ml
18416788 1 ml
18466538 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18406438 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A48607
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ pre-packed columns are for use in the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Las columnas preempaquetadas POROS GoPure están destinadas al cribado de resinas de afinidad POROS, de intercambio iónico y de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) o para la purificación a pequeña escala.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Disponible en varias dimensiones con volúmenes de lecho nominales de 0,2, 1 y 5 ml, lo que proporciona una plataforma de detección uniforme.
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
  • Las columnas listas para usar y convenientes— simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS y permiten la purificación a pequeña escala.
  • Conserva la muestra— el volumen nominal del lecho de 0.2 ml minimiza la necesidad de muestras para la selección de múltiples resinas
  • Escalabilidad simplificada— la consistencia y el rango de la familia POROS GoPure de columnas preempaquetadas simplifica el proceso de escalado y modelado de procesos
Las columnas preempaquetadas POROS GoPure se han desarrollado para satisfacer las necesidades de los científicos de desarrollo de procesos que requieren una plataforma de selección de resina POROS cómoda y uniforme. El menor volumen del lecho reduce los requisitos de muestras y el tiempo de residencia recomendado de >3 min (0,3 ml/min) en esta columna de 0,5 cm de longitud equivale a 400 cm/h en una columna de 20 cm de altura. Las especificaciones detalladas se pueden encontrar en las instrucciones de funcionamiento de POROS GoPure.
La resina de afinidad POROS Oligo (dT)25 (n.º de cat. A47384) está diseñada para la purificación y el aislamiento de ARNm de los procesos de fabricación de transcripción in vitro (IVT). La resina separa eficazmente el ARNm de los componentes del proceso de reacción de transcripción, como las enzimas y el ADN plasmídico.
Las características de la resina de afinidad POROS Oligo (dT)25 incluyen:
  • Purificación sencilla del ARNm a partir de la mezcla de transcripción sin procesar para eliminar de forma eficaz el ADN plasmídico y otros componentes de la IVT
  • El flujo de trabajo simplificado ayuda a maximizar la eficiencia, lo que reduce la complejidad de los pasos de pulido posteriores.
  • Excelente capacidad de ampliación
  • De origen no animal
La resina de afinidad POROS Oligo (dT)25 permite una plataforma sólida y un proceso de purificación eficiente para una variedad de moléculas de ARNm y aplicaciones.
La resina a granel también se ofrece y viene con un paquete de apoyo regulatorio. También hay disponible asistencia técnica en todo el mundo.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como HIC y resinas de afinidad, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Para el escalado, las columnas preempaquetadas POROS GoPure están disponibles en una variedad de diámetros y en múltiples alturas de lecho que equivalen a un rango de volumen de columna de 5 ml a 6.3 l.
Especificaciones
Tamaño de poro 200 nm
Fase estacionaria Polidesoxitimidina 25 mero (dT-25 mero)
Capacidad de columna 0,2 mL
Cantidad 0.2 mL
Tamaño de partículas 50 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía
Tipo Desarrollo de procesos
Contenido y almacenamiento Se envía en etanol al 18 %. Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Línea de productos POROS GoPure
Objetivo ARNm
Formato de columna Preenvasados